tlenek chromu (III) ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Chromic oxide
12285.22
12285.36
12285.22EA
413
PLN
12285.22
12285.36
tlenek chromu (III) ≥99% (metals basis)
tlenek chromu (III)
Purity: 99%
CAS No.: 1308-38-9
Molecular Formula: Cr2O3
Formula Weight: 151.99
Physical Form: Powder
Density: 5.22
Refractive Index: 2.551
Appearance: Pale to dark green
Odour: Odourless
Melting Point: 2435°
Boiling Point: 3000°
Merck Reference: 14,2234
MDL No.: MFCD00010949
Formuła:
Cr₂O₃ Temp. Wrzenia: 3000 °C Temp. topnienia: 2435 °C Gęstość: 5,22 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010949 Numer CAS: 1308-38-9 Numer WE (dawny EINECS): 215-160-9 Klasyfikacja Merck : 14,2234 |