Drukuj
tlenek chromu (III) 99%, amorphous powder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
192085000 192080025
ACRO192085000EA 333 PLN
ACRO192085000 ACRO192080025
tlenek chromu (III) 99%, amorphous powder
tlenek chromu (III)
Formuła: Cr₂O₃
Temp. Wrzenia: 4000 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 2435 °C
Gęstość: 5,21 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010949
Numer CAS: 1308-38-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-160-9
Klasyfikacja Merck : 13,02247
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Green Powder
Assay ≥98.5 %
Additional info tamped apparent density (g/ml): 1.0 to 1.3
pH 5 to 7
Loss on heating ≤0.4 % (1000°C, 0.5 h)