Diselenek niobu ≥99.8% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Niobium(IV) selenide
13101.09
13101.18
13101.09EA
775
PLN
13101.09
13101.18
Diselenek niobu ≥99.8% (metals basis)
Diselenek niobu
Purity: 99.8%
CAS No.: 12034-77-4
Molecular Formula: NbSe2
Formula Weight: 250.83
Physical Form: 5 Micron Powder
Odour: Odourless
UN No.: 3283
MDL No.: MFCD00016228
Formuła:
NbSe₂ Temp. topnienia: >1300 °C Gęstość: 6,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016228 Numer CAS: 12034-77-4 Numer WE (dawny EINECS): 234-811-8 Jednostka: 3283 ADR: 6.1,III |