tlenek cyrkonu (IV) ≥99.978% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
11141.14
11141.22
11141.36
11141.14EA
1970
PLN
11141.14
11141.22
11141.36
tlenek cyrkonu (IV) ≥99.978% (metals basis), Puratronic®
tlenek cyrkonu (IV)
Purity: 99.978%
CAS No.: 1314-23-4
Molecular Formula: O2Zr
Formula Weight: 123.22
Physical Form: Powder
Density: 5.89
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 2700°
Boiling Point: ca 5000°
Merck Reference: 14,10180
MDL No.: MFCD00011310
Formuła:
ZrO₂ MW: 123.22 g/mol Temp. Wrzenia: ∼5000 °C Temp. topnienia: ∼2700 °C Gęstość: 5.89 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011310 Numer CAS: 1314-23-4 Numer WE (dawny EINECS): 215-227-2 Klasyfikacja Merck : 14,10180 |