Drukuj
Zirconium tetrafluoride 99.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Zirconium (IV) fluoride
299790250 299791000
ACRO299790250EA 465 PLN
ACRO299790250 ACRO299791000
Zirconium tetrafluoride 99.5%
Zirconium tetrafluoride
Formuła: F₄Zr
Temp. Wrzenia: 905 °C
Temp. topnienia: 640 °C
Gęstość: 4,43 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011307
Numer CAS: 7783-64-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-018-1
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,10308
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.4 %