tetrachlorek cyrkonu ≥99.5% (metals basis), REacton® reactor grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Zirconium (IV) chloride
12104.09
12104.22
12104.36
12104.A3
12104.09EA
370
PLN
12104.09
12104.22
12104.36
12104.A3
tetrachlorek cyrkonu ≥99.5% (metals basis), REacton® reactor grade
tetrachlorek cyrkonu
Purity: 99.5+%
CAS No.: 10026-11-6
Molecular Formula: ZrCl4
Formula Weight: 233.03
Physical Form: Powder
Density: 2.803
Appearance: White to orange
Melting Point: 331° subl.
Solubility: Soluble in alcohol, ether. Decomposes in water forming ZrOCl2 and HCl
Merck Reference: 14,10174
UN No.: 2503
MDL No.: MFCD00011306
Friedel-Crafts catalyst
Formuła:
Cl₄Zr MW: 233.03 g/mol Temp. Wrzenia: 3577 Temp. topnienia: 331 °C (subl.) Gęstość: 2.803 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011306 Numer CAS: 10026-11-6 Numer WE (dawny EINECS): 233-058-2 Jednostka: 2503 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,10174 |