Chlorek hafnu(IV) ≥98% (metals basis excluding Zr) (max. 2.7% Zr)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11834.14
11834.22
11834.88
11834.14EA
583
PLN
11834.14
11834.22
11834.88
Chlorek hafnu(IV) ≥98% (metals basis excluding Zr) (max. 2.7% Zr)
Chlorek hafnu(IV)
Purity: 98+%
CAS No.: 13499-05-3
Molecular Formula: Cl4Hf
Formula Weight: 320.30
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Odour: Irritating
Melting Point: 320° subl.
Merck Reference: 14,4588
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011034
Formuła:
Cl₄Hf Temp. topnienia: 320 °C (subl.) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011034 Numer CAS: 13499-05-3 Numer WE (dawny EINECS): 236-826-5 Jednostka: 3260 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,4588 |