Drukuj
tetrachlorek cyrkonu, anhydrous 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Zirconium (IV) chloride
206410050 206411000 206415000 206410025
ACRO206410050EA 256 PLN
ACRO206410050 ACRO206411000 ACRO206415000 ACRO206410025
tetrachlorek cyrkonu, anhydrous 98%
tetrachlorek cyrkonu
Formuła: Cl₄Zr
MW: 233.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 3577
Temp. topnienia: 437 °C (subl.)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011306
Numer CAS: 10026-11-6
Numer WE (dawny EINECS): 233-058-2
Jednostka: 2503
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,10307
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Assay ≥97.5 % (ZrCl4)
Aluminium (Al) ≤100 ppm
Chromium (Cr) ≤100 ppm
Hafnium (Hf) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤1000 ppm
Silicon (Si) ≤150 ppm
Titanium (Ti) ≤100 ppm