Zinc(II) telluride ≥99.998% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99.998%
CAS No.: 1315-11-3
Molecular Formula: ZnTe
Formula Weight: 192.97
Physical Form: 3-12mm Lump
Density: 6.34
Refractive Index: 3.56
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: 1240°
Merck Reference: 14,10162
MDL No.: MFCD00043079
Formuła:
TeZn Temp. topnienia: 1240 °C Gęstość: 6,34 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043079 Numer CAS: 1315-11-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-260-2 Klasyfikacja Merck : 14,10162 |