Mercury(II) telluride ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
36666.04
36666.09
36666.04EA
1110
PLN
36666.04
36666.09
Mercury(II) telluride ≥99.999% (metals basis)
Mercury(II) telluride
Purity: 99.999%
CAS No.: 12068-90-5
Molecular Formula: HgTe
Formula Weight: 328.19
Physical Form: 3-12mm Fused Lump
Density: 8.63
Appearance: Gray to black
Odour: Odourless
Melting Point: 673°
UN No.: 2025
MDL No.: MFCD00016133
Formuła:
HgTe Temp. topnienia: 673 °C Gęstość: 8,63 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016133 Numer CAS: 12068-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 235-108-9 Jednostka: 2025 ADR: 6.1,II |