Tellurek kadmu(II) ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Cadmium telluride
14367.06
14367.14
14367.06EA
506
PLN
14367.06
14367.14
Tellurek kadmu(II) ≥99.999% (metals basis)
Tellurek kadmu(II)
Purity: 99.999%
CAS No.: 1306-25-8
Molecular Formula: CdTe
Formula Weight: 240.00
Physical Form: -325 Mesh Polycrystalline Powder
Density: 6.20
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1041°
Solubility: Insoluble in water and acids except HNO3 in which it is soluble with decomposition
Merck Reference: 14,1629
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00015998
Semiconductors, phosphors
Formuła:
CdTe MW: 240.01 g/mol Temp. topnienia: 1041 °C Gęstość: 6.20 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015998 Numer CAS: 1306-25-8 Numer WE (dawny EINECS): 215-149-9 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 14,1629 |