Zinc selenide ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10999.09
10999.18
10999.30
10999.09EA
620
PLN
10999.09
10999.18
10999.30
Zinc selenide ≥99.999% (metals basis)
Zinc selenide
Purity: 99.999%
CAS No.: 1315-09-9
Molecular Formula: ZnSe
Formula Weight: 144.33
Physical Form: Powder
Density: 5.42
Melting Point:
Formuła:
SeZn Temp. topnienia: >1100 °C Gęstość: 5,42 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011296 Numer CAS: 1315-09-9 Numer WE (dawny EINECS): 215-259-7 Jednostka: 3283 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,10156 |