Mercury selenide ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
12832.03
12832.06
12832.03EA
670
PLN
12832.03
12832.06
Mercury selenide ≥99.999% (metals basis)
Mercury selenide
Purity: 99.999%
CAS No.: 20601-83-6
Molecular Formula: HgSe
Formula Weight: 279.55
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 8.21
Appearance: Gray
Odour: Odourless
Melting Point: subl.
UN No.: 2025
MDL No.: MFCD00049743
Formuła:
HgSe Temp. topnienia: (subl.) Gęstość: 8,21 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049743 Numer CAS: 20601-83-6 Numer WE (dawny EINECS): 243-910-5 Jednostka: 2025 ADR: 6.1,II |