Selenek kadmu ≥99.995% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cadmium (II) selenide
36323.06
36323.14
36323.22
36323.06EA
545
PLN
36323.06
36323.14
36323.22
Selenek kadmu ≥99.995% (metals basis)
Selenek kadmu
Purity: 99.995%
CAS No.: 1306-24-7
Molecular Formula: CdSe
Formula Weight: 191.36
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 5.81
Appearance: Brown-red to black
Odour: Odourless
Melting Point:
Vacuum deposition
Formuła:
CdSe MW: 191.37 g/mol Temp. topnienia: >1350 °C Gęstość: 5.81 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010917 Numer CAS: 1306-24-7 Numer WE (dawny EINECS): 215-148-3 Jednostka: 3283 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,1626 |