nadtlenek cynku (II) (∼50% ZnO₂)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
39635.22
39635.36
39635.22EA
303
PLN
39635.22
39635.36
nadtlenek cynku (II) (∼50% ZnO₂)
nadtlenek cynku (II)
CAS No.: 1314-22-3
Molecular Formula: ZnO2
Formula Weight: 97.38
Physical Form: Powder, remainder ZnO
Odour: Odourless
Melting Point:
Curing agent, rubber accelerator
Formuła:
O₂Zn MW: 97.39 g/mol Temp. topnienia: >150 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.57 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00137469 Numer CAS: 1314-22-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-226-7 Jednostka: 1516 ADR: 5.1 II Klasyfikacja Merck : 12,10282 |