Drukuj
tlenek cynku (II) ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
29211.298EA 656 PLN
29211.298 29211.460
tlenek cynku (II) ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Zinc oxide
Formuła: ZnO
Temp. topnienia: 1975 °C
Gęstość: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011300
Numer CAS: 1314-13-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-222-5
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Klasyfikacja Merck : 13,10200
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
Insolubility in diluted HCl Max. 50 ppm
Not precipitated by (NH4)2S (as SO4) Max. 0.25 %
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 15 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Cu (Copper) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Mn (Manganese) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm