Drukuj
tlenek cynku (II), RonaCare®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
1.30148.9026 1.30148.9025
1.30148.9026EA 2590 PLN
1.30148.9026 1.30148.9025
tlenek cynku (II), RonaCare®
Zinc oxide
Formuła: ZnO
MW: 81.39 g/mol
Gęstość: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011300
Numer CAS: 1314-13-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-222-5
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119463881-32