Drukuj
tlenek cynku (II) Reag. Ph. Eur., ACS zA, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
MQ300
1.08849.0500 1.08849.1000 1.08849.9025
1.08849.0500EA 223 PLN
1.08849.0500 1.08849.1000 1.08849.9025
tlenek cynku (II) Reag. Ph. Eur., ACS zA, Supelco®
Zinc oxide
Formuła: ZnO
MW: 81.39 g/mol
Gęstość: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011300
Numer CAS: 1314-13-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-222-5
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119463881-32
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1975 °C
Molar Mass 81.37 g/mol
Bulk Density 200 - 700 kg/m3
Density 5.61 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)