Drukuj
tlenek cynku (II), EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., JP, USP suitable for use as excipient, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Uwaga
Synonim: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
1.08846.9029 1.08846.1000
1.08846.9029EA 0 PLN
1.08846.9029 1.08846.1000
tlenek cynku (II), EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., JP, USP suitable for use as excipient, SAFC®
Zinc oxide
Formuła: ZnO
MW: 81.39 g/mol
Gęstość: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011300
Numer CAS: 1314-13-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-222-5
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119463881-32