Drukuj
tlenek cynku (II) heavy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
A16188.0B A16188.0I
A16188.0BEA 529 PLN
A16188.0B A16188.0I
tlenek cynku (II) heavy 98%
Zinc oxide
Purity: 98% CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: ZnO Formula Weight: 81.37 Odour: Odourless Melting Point: 1975° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011300
Formuła: ZnO
MW: 81.39 g/mol
Gęstość: 5.606
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011300
Numer CAS: 1314-13-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-222-5
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119463881-32
Klasyfikacja Merck : 14,10147