tlenek cynku (II) ≥99% (metals basis), nanopowder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
44533.09
44533.18
44533.09EA
1030
PLN
44533.09
44533.18
tlenek cynku (II) ≥99% (metals basis), nanopowder
Zinc oxide
Purity: 99%
CAS No.: 1314-13-2
Molecular Formula: ZnO
Formula Weight: 81.37
Physical Form: 20-30nm APS Powder
Density: 5.606
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1975°
Merck Reference: 14,10147
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011300
Formuła:
ZnO MW: 81.39 g/mol Gęstość: 5.606 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011300 Numer CAS: 1314-13-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-222-5 Jednostka: 3077 ADR: 9 III REACH: 01-2119463881-32 Klasyfikacja Merck : 14,10147 |