tlenek cynku (II) ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44264.22
44264.14
44264.22EA
2640
PLN
44264.22
44264.14
tlenek cynku (II) ≥99.9% (metals basis)
Zinc oxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 1314-13-2
Molecular Formula: ZnO
Formula Weight: 81.37
Physical Form: 10-12mm dia x 4-5mm thick, Tablets, ≈2.3g/tablet
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,10147
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011300
Formuła:
ZnO Temp. topnienia: 1975 °C Gęstość: 5,61 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011300 Numer CAS: 1314-13-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-222-5 Jednostka: 3077 ADR: 9,III REACH: 01-2119463881-32 Klasyfikacja Merck : 14,10147 |