tlenek cynku (II) 99,9995 Metals basis, Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
12855.14
12855.22
12855.14EA
1270
PLN
12855.14
12855.22
tlenek cynku (II) 99,9995 Metals basis, Puratronic®
Zinc oxide
Purity: 99.9995%
CAS No.: 1314-13-2
Molecular Formula: ZnO
Formula Weight: 81.37
Physical Form: Powder
Density: 5.606
Melting Point: 1975°
Merck Reference: 14,10147
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011300
Formuła:
ZnO MW: 81.39 g/mol Gęstość: 5.606 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011300 Numer CAS: 1314-13-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-222-5 Jednostka: 3077 ADR: 9 III REACH: 01-2119463881-32 Klasyfikacja Merck : 14,10147 |