tlenek cynku (II) ≥99.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99.0% min
CAS No.: 1314-13-2
Molecular Formula: ZnO
Formula Weight: 81.37
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 5.606
Melting Point: 1975°
Solubility: Insoluble in water. Soluble in dilute acetic acid, dilute mineral acids, ammonia, ammonium carbonate
Merck Reference: 14,10147
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011300
Pigment in white paints, UV absorber in plastics, ceramics, piezoelectric devices
Formuła:
ZnO Temp. topnienia: 1975 °C Gęstość: 5,606 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011300 Numer CAS: 1314-13-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-222-5 Jednostka: 3077 ADR: 9,III REACH: 01-2119463881-32 Klasyfikacja Merck : 14,10147 |