Drukuj
tlenek cynku (II) ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
11137.09 11137.18 11137.30
11137.09EA 557 PLN
11137.09 11137.18 11137.30
tlenek cynku (II) ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Zinc oxide
Purity: 99.999% CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: ZnO Formula Weight: 81.37 Physical Form: Powder Density: 5.606 Melting Point: 1975° Merck Reference: 14,10147 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011300
Formuła: ZnO
MW: 81.39 g/mol
Gęstość: 5.606
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011300
Numer CAS: 1314-13-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-222-5
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119463881-32
Klasyfikacja Merck : 14,10147