Drukuj
tlenek cynku (II) ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
422740010 422740051 422741000 422745000
ACRO422740010EA 495 PLN
ACRO422740010 ACRO422740051 ACRO422741000 ACRO422745000
tlenek cynku (II) ACS
Zinc oxide
Formuła: ZnO
MW: 81.39 g/mol
Temp. topnienia: 1975 °C
Gęstość: 5.6 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011300
Numer CAS: 1314-13-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-222-5
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119463881-32
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Alkalinity passes test
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Nitrate (NO3) ≤30 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute H2SO4)