Drukuj
tlenek cynku (II) 99.999% Trace metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
315790250 315791000
ACRO315790250EA 779 PLN
ACRO315790250 ACRO315791000
tlenek cynku (II) 99.999% Trace metals basis
Zinc oxide
Formuła: ZnO
MW: 81.39 g/mol
Temp. topnienia: 1975 °C
Gęstość: 5.6 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011300
Numer CAS: 1314-13-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-222-5
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119463881-32
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder and/or granules
Total trace metal impurities ≤0.001 %