Drukuj
tlenek cynku (II) 99.5+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
194890010 194890050
ACRO194890010EA 323 PLN
ACRO194890010 ACRO194890050
tlenek cynku (II) 99.5+%
Zinc oxide
Formuła: ZnO
Temp. topnienia: 1975 °C
Gęstość: 5,6 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011300
Numer CAS: 1314-13-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-222-5
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Klasyfikacja Merck : 13,10200
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to faintly yellowish-white Powder
Titration Complexometric ≥99.50 %
Additional info Passes test
Particle size ≤0.01 % Sieve residue on 45 micron sieve
Residue after ignition ≤1 % (1 g, 500°C)
Specific surface area 3.5 to 9 m²/g
Alkalinity ≤0.3 ml/g (ml 0.1 N HCl/g)
Arsenic (As) ≤5 ppm
Cadmium (Cd) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm