Copper(I) telluride ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
13140.06
13140.14
13140.06EA
615
PLN
13140.06
13140.14
Copper(I) telluride ≥99.5% (metals basis)
Copper(I) telluride
Purity: 99.5%
CAS No.: 12019-52-2
Molecular Formula: Cu2Te
Formula Weight: 254.68
Physical Form: 3mm & down Pieces
Density: 7.27
Refractive Index: 1.45
Appearance: Blue-black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049727
Formuła:
Cu₂Te Temp. topnienia: 1125 °C Gęstość: 7,27 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049727 Numer CAS: 12019-52-2 Numer WE (dawny EINECS): 234-646-1 |