Silver perrhenate ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
44480.03
44480.06
44480.03EA
627
PLN
44480.03
44480.06
Silver perrhenate ≥99.99% (metals basis)
Silver perrhenate
Purity: 99.99%
CAS No.: 20654-56-2
Molecular Formula: AgO4Re
Formula Weight: 358.10
Physical Form: Powder
Density: 7.05
Appearance: White
Melting Point: 430°
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00014144
Formuła:
AgO₄Re Temp. topnienia: 430 °C Gęstość: 7,05 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014144 Numer CAS: 7784-00-1 Numer WE (dawny EINECS): 232-042-2 Jednostka: 1479 ADR: 5.1,II |