Drukuj
tlenek disrebra, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: di-Silver oxide, Disilver oxide, Silver oxide
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.19208.0025 1.19208.0100
1.19208.0025EA 824 PLN
1.19208.0025 1.19208.0100
tlenek disrebra, Supelco®
tlenek disrebra
Formuła: Ag₂O
MW: 231.74 g/mol
Temp. topnienia: 800…830 °C
Gęstość: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003404
Numer CAS: 20667-12-3
Numer WE (dawny EINECS): 243-957-1
Jednostka: 3085
ADR: 5.1 (8)
Klasyfikacja Merck : 12,08665
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 200 °C decomposes
Molar Mass 231.74 g/mol
Bulk Density 950 kg/m3
Density 7.2 g/cm3 (20 °C)