tlenek disrebra ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 20667-12-3
Molecular Formula: Ag2O
Formula Weight: 231.74
Physical Form: Powder
Density: 7.2
Appearance: Dark brown
Odour: Odourless
Melting Point: 230° dec.
Merck Reference: 14,8521
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00003404
Polishing glass, Colouring glass yellow, catalyst, purifying drinking water, lab reagent
Formuła:
Ag₂O Gęstość: 7,2 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003404 Numer CAS: 20667-12-3 Numer WE (dawny EINECS): 243-957-1 Jednostka: 1479 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,8521 |