Drukuj
tlenek disrebra 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
205800100 205800500 205802500
ACRO205800100EA 591 PLN
ACRO205800100 ACRO205800500 ACRO205802500
tlenek disrebra 99+%
tlenek disrebra
Formuła: Ag₂O
Temp. topnienia: 800…830 °C
Gęstość: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003404
Numer CAS: 20667-12-3
Numer WE (dawny EINECS): 243-957-1
Jednostka: 1479
ADR: 5.1,I
Klasyfikacja Merck : 12,08665
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Black Powder
Elemental Analysis ≥99.0 %
Nitrate (NO3) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm