Drukuj
Azotan(V) srebra ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
21570.136EA 860 PLN
21570.136 21570.182 21570.238 21570.295
Azotan(V) srebra ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Azotan(V) srebra
Formuła: AgNO₃
Temp. Wrzenia: 444 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 210 °C
Gęstość: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003414
Numer CAS: 7761-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-853-9
Jednostka: 1493
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119513705-43
Klasyfikacja Merck : 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.5 %
Foreign heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Not precipitated by HCl (as SO4) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm