Drukuj
Azotan(V) srebra, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
MQ300
1.01512.0025 1.01512.0100 1.01512.0250 1.01512.1000
1.01512.0025EA 1030 PLN
1.01512.0025 1.01512.0100 1.01512.0250 1.01512.1000
Azotan(V) srebra, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO analysis_for, Supelco®
Azotan(V) srebra
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Formuła: AgNO₃
MW: 169.87 g/mol
Temp. Wrzenia: 444
Temp. topnienia: 210
Gęstość: 4.35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003414
Numer CAS: 7761-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-853-9
Jednostka: 1493
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119513705-43
Klasyfikacja Merck : 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 2160 g/l (20 °C)
Melting Point 212 °C
Molar Mass 169.87 g/mol
Bulk Density 2350 kg/m3
Boiling Point 444 °C (1013 hPa) (decomposition)
Density 4.35 g/cm3 (20 °C)
pH 5.4 - 6.4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer