Azotan(V) srebra ≥99.8%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
31630-100G
31630-1KG
31630-250G
31630-25G
31630-100GEA
2460
PLN
31630-100G
31630-1KG
31630-250G
31630-25G
Azotan(V) srebra ≥99.8%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Azotan(V) srebra
Formuła:
AgNO₃ Temp. Wrzenia: 444 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 212 °C Gęstość: 4,350 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003414 Numer CAS: 7761-88-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-853-9 Jednostka: 1493 ADR: 5.1,II REACH: 01-2119513705-43 Klasyfikacja Merck : 12,08661 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99.8 % |
Acid. or alk. react. impurities | complying |
Free acid | complying |
Cadmium (Cd) | Max. 0.0001 % |
Copper (Cu) | Max. 0.0002 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0002 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.0005 % |
Lead (Pb) | Max. 0.001 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.0001 % |
Substances not precipitated by HCl (as SO₄) | Max. 0.01 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.0001 % |
Nitrite (NO₂) | Max. 0.05 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.002 % |
Al, Pb, Bi and Cu ions | complying |
Appearance of the solution | complying |