Drukuj
Azotan(V) srebra 99.8-100.5%, meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
10220-1KG 10220-500G 10220-100G 10220-50G
10220-1KGEA 18240 PLN
10220-1KG 10220-500G 10220-100G 10220-50G
Azotan(V) srebra 99.8-100.5%, meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Azotan(V) srebra
Formuła: AgNO₃
Temp. Wrzenia: 444 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 212 °C
Gęstość: 4,350 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003414
Numer CAS: 7761-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-853-9
Jednostka: 1493
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119513705-43
Klasyfikacja Merck : 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.8 - 100.5 %
Acid. or alk. react. impurities complying
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.002 %
Substances not precipitated by HCl (as SO₄) Max. 0.03 %
Nitrite (NO₂) Max. 0.1 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %
Al, Pb, Bi and Cu ions complying
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying
Vapor Density 5.8 (vs air)