Drukuj
Azotan(V) srebra, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
1182.0250EA 0 PLN
1182.0250 1182.0025 1182.1000
Azotan(V) srebra, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Azotan(V) srebra
Formuła: AgNO₃
Temp. Wrzenia: 444 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 210 °C
Gęstość: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003414
Numer CAS: 7761-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-853-9
Jednostka: 1493
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119513705-43
Klasyfikacja Merck : 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Exceeds ACS Specifications
Assay min. 99.9 %
Clarity of Solution passes test
Lead (Pb) max. 0.001 %
Free Acid passes test
Substances not Precipitated by HCl max. 0.01 %
Sulfate (SO4) max. 0.002 %
Trace Impurities (in ppm)
Chloride (Cl) max. 5
Copper (Cu) max. 2
Iron (Fe) max. 2