Drukuj
Azotan(V) srebra ≥99%, Proteomics Grade
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
M122-100GEA 4990 PLN
M122-100G M122-500G
Azotan(V) srebra ≥99%, Proteomics Grade
Azotan(V) srebra
Staining protein after electrophoretic separation. Also used to determine chloride ions in solution.
Formuła: AgNO₃
Temp. Wrzenia: 444 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 210 °C
Gęstość: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003414
Numer CAS: 7761-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-853-9
Jednostka: 1493
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119513705-43
Klasyfikacja Merck : 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Chloride <0.0005%
Clarity of Solution Pass
Copper ≤0.0002%
Free Acid Test Pass
Iron ≤0.0002%
Lead ≤0.001%
Purity ≥99%
Substances not Precipitated by HCl <0.01%
Sulphate ≤0.002%