Azotan(V) srebra ≥99% ACS
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
0377-100GEA
4930
PLN
0377-100G
0377-25G
Azotan(V) srebra ≥99% ACS
Azotan(V) srebra
Staining protein after electrophoretic separation. Also used to determine chloride ions in solution.
Formuła:
AgNO₃ Temp. Wrzenia: 444 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 210 °C Gęstość: 4,35 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003414 Numer CAS: 7761-88-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-853-9 Jednostka: 1493 ADR: 5.1,II REACH: 01-2119513705-43 Klasyfikacja Merck : 12,08661 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (ACS) | Colorless or white solid. |
Chloride | ≤0.0005% |
Clarity of Solution | Pass |
Copper | ≤0.0002% |
Free Acid Test | Pass |
Iron | ≤0.0002% |
Lead | ≤0.001% |
Purity | ≤99% |
Substances not Precipitated by HCl | ≤0.01% |
Sulphate | ≤0.002% |