Azotan(V) srebra ≥99.9995% (metals basis), Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10858.06
10858.14
10858.22
10858.06EA
542
PLN
10858.06
10858.14
10858.22
Azotan(V) srebra ≥99.9995% (metals basis), Premion®
Azotan(V) srebra
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7761-88-8
Molecular Formula: AgNO3
Formula Weight: 169.87
Physical Form: Crystalline
Density: 4.352
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 212°
Merck Reference: 14,8518
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00003414
Formuła:
AgNO₃ Temp. Wrzenia: 444 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 212 °C Gęstość: 4,352 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003414 Numer CAS: 7761-88-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-853-9 Jednostka: 1479 ADR: 5.1,I REACH: 01-2119513705-43 Klasyfikacja Merck : 14,8518 |