Drukuj
Azotan(V) srebra 99.5% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
419361000 419365000 419360250
ACRO419361000EA 2170 PLN
ACRO419361000 ACRO419365000 ACRO419360250
Azotan(V) srebra 99.5% for analysis
Azotan(V) srebra
Formuła: AgNO₃
Temp. Wrzenia: 444 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 212 °C
Gęstość: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003414
Numer CAS: 7761-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-853-9
Jednostka: 1493
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119513705-43
Klasyfikacja Merck : 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Cadmium (Cd) ≤1 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Chromium (Cr) ≤0.2 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.4 ppm
Lead (Pb) ≤0.2 ppm
Manganese (Mn) ≤0.1 ppm
Nickel (Ni) ≤0.2 ppm
Palladium (Pd) ≤0.1 ppm
Sulfur (S) ≤20 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm