fluorek srebra ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 7775-41-9
Molecular Formula: AgF
Formula Weight: 126.87
Physical Form: Crystalline
Density: 5.852
Appearance: Orange/brown
Melting Point: 435°
Boiling Point: ca 1150°
Solubility: Soluble in HF, ammonia, CH3CN
Merck Reference: 14,8514
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003410
Formuła:
AgF Temp. Wrzenia: ∼1150 °C Temp. topnienia: 435 °C Gęstość: 5,852 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003410 Numer CAS: 7775-41-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-895-8 Jednostka: 3260 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,8514 |