Drukuj
fluorek srebra 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
210450050 210450250
ACRO210450050EA 697 PLN
ACRO210450050 ACRO210450250
fluorek srebra 99+%
fluorek srebra
Formuła: AgF
Temp. Wrzenia: 1150 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 435 °C
Gęstość: 5,85 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003410
Numer CAS: 7775-41-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-895-8
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,08657
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown-yellow to rust brown Powder
Assay ≥99.0 %