Drukuj
chlorek srebra, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.19203.0025 1.19203.0100 1.19203.1000
1.19203.0025EA 1490 PLN
1.19203.0025 1.19203.0100 1.19203.1000
chlorek srebra, Supelco®
chlorek srebra
Formuła: AgCl
Temp. Wrzenia: 1554 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 455 °C
Gęstość: 5,56 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003399
Numer CAS: 7783-90-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-033-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,
Klasyfikacja Merck : 13,08582
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.00188 g/l (25 °C)
Melting Point 455 °C
Molar Mass 143.32 g/mol
Boiling Point 1554 °C (1013 hPa)
Density 5.56 g/cm3 (20 °C)