chlorek srebra, ultra dry ≥99.997% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Ampuled under argon
Purity: 99.997%
CAS No.: 7783-90-6
Molecular Formula: AgCl
Formula Weight: 143.32
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.56
Refractive Index: 2.071
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 455°
Boiling Point: 1550°
Merck Reference: 14,8509
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003399
Formuła:
AgCl Temp. Wrzenia: 1550 °C Temp. topnienia: 455 °C Gęstość: 5,56 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003399 Numer CAS: 7783-90-6 Numer WE (dawny EINECS): 232-033-3 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,8509 |