Drukuj
chlorek srebra 99+%, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
211270100 211270500 211272500
ACRO211270100EA 488 PLN
ACRO211270100 ACRO211270500 ACRO211272500
chlorek srebra 99+%, extra_pure
chlorek srebra
Formuła: AgCl
MW: 143.32 g/mol
Temp. Wrzenia: 1550 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 455 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003399
Numer CAS: 7783-90-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-033-3
Jednostka: 1759
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,08582
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to pink-beige to grey Powder
Titration ≥99.0 %
Copper (Cu) ≤4 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm