bromek srebra ≥99.998% (metals basis), Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.998%
CAS No.: 7785-23-1
Molecular Formula: AgBr
Formula Weight: 187.78
Physical Form: Crystalline
Density: 6.47
Appearance: Pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 432°
Merck Reference: 14,8506
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003398
Formuła:
AgBr Temp. Wrzenia: 1300 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 432 °C Gęstość: 6,47 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003398 Numer CAS: 7785-23-1 Numer WE (dawny EINECS): 232-076-8 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,8506 |