bromek srebra ≥99.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Argentous bromide
11425.06
11425.14
11425.22
11425.06EA
340
PLN
11425.06
11425.14
11425.22
bromek srebra ≥99.5%
bromek srebra
Purity: 99.9%
CAS No.: 7785-23-1
Molecular Formula: AgBr
Formula Weight: 187.78
Physical Form: Powder
Density: 6.47
Appearance: Pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 432°
Solubility: Practically insoluble in water. Insoluble in alcohol and acids. Partially soluble in ammonia
Merck Reference: 14,8506
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003398
Formuła:
AgBr MW: 187.77 g/mol Temp. Wrzenia: 1300 Temp. topnienia: 432 Gęstość: 6.47 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003398 Numer CAS: 7785-23-1 Numer WE (dawny EINECS): 232-076-8 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 12,08649 |