Tlenek prazeodymu(III,IV) ≥99% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44594.30
44594.A1
44594.30EA
1090
PLN
44594.30
44594.A1
Tlenek prazeodymu(III,IV) ≥99% (REO, rare earth oxide basis)
Tlenek prazeodymu(III,IV)
Purity: 99%
CAS No.: 12037-29-5
Molecular Formula: Pr6O11
Formula Weight: 1021.43
Physical Form: Powder
Melting Point: 2500°
MDL No.: MFCD00011178
Formuła:
O₁₁Pr₆ Temp. topnienia: 2500 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011178 Numer CAS: 12037-29-5 Numer WE (dawny EINECS): 234-857-9 |